Merck
290254
Sigma-Aldrich
3,5-二氟苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3COCl
分子量:
176.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5031 (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
SMILES 字串
Fc1cc(F)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-1-5(9)3-6(10)2-4/h1-3H
InChI 密鑰
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
應用
3,5-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) potentiator LY450108-[14C] containing 14C-label attached to the chiral center of the molecule.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 14C?labeled and tritiated AMPA potentiator LY450108.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(2), 85-100 (2005)