Merck
290165
Sigma-Aldrich
1-溴-3,5-二氟苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3F2
CAS号:
分子量:
192.99
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
沸点
140 °C (lit.)
密度
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI key
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1-溴-3,5-二氟苯已被用于合成4-溴-2,6-二氟苯甲酸
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Regioselective ortho-lithiation of chloro and bromo substituted fluoroarenes.
Tetrahedron Letters, 37(36), 6551- 6554 (1996)