Merck
289310
Sigma-Aldrich
碳酸铷
99% (trace metals analysis)
别名:
碳酸铷, 碳酸铷盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rb2CO3
CAS号:
分子量:
230.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99% (trace metals analysis)
形狀:
powder
品質等級
化驗
99% (trace metals analysis)
形狀
powder
SMILES 字串
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
碳酸铷可:
  • 用作氮掺杂剂,用于制备量子点发光二极管。加入碳酸铷可提高镁掺杂的氧化锌电子传输层的 热稳定性。
  • 用作制备 Fischer–Tropsch合成用铷促进铁催化剂的前体。
  • 作为强碱,用于有机铋化合物与芳基或杂芳基卤化物之间的交叉偶联反应, 以合成三芳基铋化合物。
  • 用于制备铷硼硅酸盐玻璃。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of Highly Functionalized Triarylbismuthines by Functional Group Manipulation and Use in Palladium- and Copper-Catalyzed Arylation Reactions
Martin Hebert, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81, 5401-5416 (2016)
Thermal study of melting, transition and crystallization of rubidium and cesium borosilicate glasses
V.E. Eremyashev, et al.
Ceramics International, 42, 18368-18372 (2016)
Fischer-Tropsch synthesis: Characterization Rb promoted iron catalyst
Amitava Sarkar, et al.
Catalysis Letters, 121, 1-11 (2008)
Remarkable lifetime improvement of quantum-dot light-emitting diodes by incorporating rubidium carbonate in metal-oxide electron transport layers
Yujin Lee, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7, 10082-10091 (2019)