Merck
274216
Sigma-Aldrich
阳离子橙 GL
别名:
碱性橙21
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23ClN2
CAS号:
分子量:
350.88
颜色索引号:
48035
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
表单
powder
质量水平
溶解性
methanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to hazy, red-orange
λmax
490 nm
ε (消光系数)
≥19000 at 487-493 nm
≥3000 at 268-274 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].Cc1[nH]c2ccccc2c1\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C22H22N2.ClH/c1-15-16(17-9-5-7-11-19(17)23-15)13-14-21-22(2,3)18-10-6-8-12-20(18)24(21)4;/h5-14H,1-4H3;1H
InChI key
ZOMLUNRKXJYKPD-UHFFFAOYSA-N
应用
多色染料
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)