Merck
262315
Sigma-Aldrich
N-甲基-1-萘甲胺 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
207.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N -甲基-1-萘甲胺盐酸盐已被用作紫外或荧光检测测定空气中异氰酸酯的试剂 。它被用于制备合成特比萘芬所需的关键中间体
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)