Merck
255106
Sigma-Aldrich
二溴硼烷甲硫醚络合物
别名:
二溴甲基硫醚化硼络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2S · BHBr2
CAS号:
分子量:
233.76
Beilstein:
4449985
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
mp
30-35 °C (lit.)
SMILES 字串
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
InChI 密鑰
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges