Merck
251984
Sigma-Aldrich
1-碘十八烷
95%
别名:
十八烷基碘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17I
CAS号:
分子量:
380.39
Beilstein:
1755880
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
bp
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI 密鑰
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Controlled assembly of copper phthalocyanine with 1-iodooctadecane.
Lei S, et al.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1519-1524 (2003)
Selective adsorption of copper phthalocyanine atop functionalized organic monolayers.
Lei S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(1), 224-227 (2004)