Merck
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-氨基-2-丙醇
98%
别名:
(-)-异丙醇胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1718869
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
光學純度
ee: 98% (GLC)
自燃溫度
635 °F
折射率
n20/D 1.4482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)