蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽压
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
方案
99.6%
表单
crystalline
自燃温度
899 °F
expl. lim.
6.6 %
pH值(酸碱度)
7.8 (7 g/L)
沸点
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 135 part(lit.)
acetone: freely soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
methanol: freely soluble(lit.)
oil: freely soluble(lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 芳香族偶氮化合物
- 双齿Schiff碱配体(通过与水杨醛缩合)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges