Merck
71320
Sigma-Aldrich
硼氢化钠
purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
别名:
四氢硼酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBH4
CAS号:
分子量:
37.83
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
purum p.a.
质量水平
方案
≥96% (gas-volumetric)
表单
powder
反应适用性
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硼氢化钠被认为是一种选择性还原剂,它能够在硝基、酯、酰胺、内酯、环氧化物和腈等易于被还原的官能团存在下,选择性地将醛和酮还原成相应的醇。它被认为是氢储存应用的良好候选试剂。
应用
当存在由氯化镍和甲醇 原位 产生的镍纳米颗粒时,硼氢化钠可用作还原剂和氢源,使炔烃发生半氢化反应而生成相应的烯烃。它还可以用作从氯化金合成金纳米颗粒的还原剂。
其他说明
羧酸衍生物的还原
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ligand-free nickel-catalyzed semihydrogenation of alkynes with sodium borohydride: a highly efficient and selective process for cis-alkenes under ambient conditions.
Wen X
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(39), 5372-5375 (2017)
Thermo-economic analysis of a hydrogen production system by sodium borohydride (NaBH 4).
Rivarolo M
International Journal of Hydrogen Energy, 43(3), 1606-1614 (2018)
hemoselective reductions with sodium borohydride.
Ward D
Canadian Journal of Chemistry, 67(7), 1206-1211 (1989)
G.W. Gribble
ACS Symp. Ser., 641, 167-167 (1996)
Synthesis of thiol-derivatised gold nanoparticles in a two-phase liquid?liquid system.
Brust M
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 801-802 (1994)