Merck
235741
Sigma-Aldrich
四丙基正硅酸盐
95%
别名:
四丙氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2O)4Si
CAS号:
分子量:
264.43
Beilstein:
1706115
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
查看所有结果