Merck
23261
Sigma-Aldrich
氯甲酸三氯甲酯
≥97.0% (GC)
别名:
TCF, 双光气, 氯代甲酸三氯甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCOOCCl3
CAS号:
分子量:
197.83
Beilstein:
970225
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.458
bp
20 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.639 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
InChI 密鑰
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
制备反应物:
  • 使用单膦金(i)催化剂的环状氨基甲酰亚胺酯
  • N-烯基和环烷基氨基甲酸酯作为双重作用的组胺 H3 和 H4 受体配体
  • 前列腺特异性膜抗原靶向抗癌前药
  • 潜在的西尼罗河病毒蛋白酶抑制剂
  • 抗体 - 药物偶联物(ADC)
  • 红霉素 A 衍生物
氯甲酸三氯甲酯(TCF)是光气的有效替代物。它可以与胺、氨基酸和氨基醇反应,得到相应的异氰酸酯、异氰酸根合酰氯和异氰酸根合氯代甲酸酯。
TCF 也可用于:
  • 合成 N-羧基 α-氨基酸酐。
  • 作为酰化剂,由 α-氨基醇合成恶唑烷酮。
  • 作为脱水剂,在三乙胺存在下合成芳香族二异氰化物。
其他說明
光气的易处理替代品;可通过原位炭催化分解成光气,并可与氨基酸反应生成 N-羧酸酐
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Trichloromethyl chloroformate. Reaction with amines, amino acids, and amino alcohols.
Kurita K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(11), 2070-2071 (1976)
L.N. Pridgen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3231-3231 (1989)
Topics in Inorganic and General Chemistry, 24, 535-541 (1996)
K. Kunita et al.
Organic Syntheses, 59, 195-195 (1980)
R. Katakai et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 715-715 (1985)