Merck
229040
Sigma-Aldrich
氧化铂(IV) 一水合物
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PtO2·H2O
CAS号:
分子量:
245.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
成份
Pt, 78-80%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES 字串
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI 密鑰
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges