Merck
228001
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-噁唑烷酮
99.5%
别名:
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO2
CAS号:
分子量:
101.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99.5%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3-Methyl-2-oxazolidinone mixed with ethylene carbonate or dimethyl carbonate in the presence of lithium tetrafluoroborate or lithium hexafluorophosphate has been used as an electrolyte in lithium batteries.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Is 3-methyl-2-oxazolidinone a suitable solvent for lithium-ion batteries?
Gzara L, et al.
Journal of Power Sources, 156(2), 634-644 (2006)