Merck
225908
Sigma-Aldrich
烯丙基氯化镁 溶液
2.0 M in THF
别名:
Allyl magnesium chloride, Allylchloromagnesium, Allylmagnesium chloride, Chloro-2-propen-1-ylmagnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2MgCl
CAS号:
分子量:
100.83
Beilstein:
3587316
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
2.0 M in THF
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Cl[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
烯丙基氯化镁溶液是一种有机化合物,常用作化学反应中的作格氏试剂。它用于羰基化合物的烯丙基化,例如醛和酮。
应用
烯丙基氯化镁可作为格氏试剂用于制备:
  • 抗精神病药高抗素。
  • 以六氯铂酸为催化剂制备的聚硅烷–冠醚聚合物(PSEC)。
  • 3,4-二氢异喹啉制备的1,7-二取代-1,2,3,4-四氢异喹啉。.
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, In Vitro and In Silico Analysis of New Oleanolic Acid and Lupeol Derivatives against Leukemia Cell Lines: Involvement of the NF-?B Pathway
Fontana G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 6594-6594 (2022)
Tetrahedron Letters, 47, 9207-9207 (2006)