Merck
223123
Sigma-Aldrich
L-丝氨酸乙酯 盐酸盐
99% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
CAS号:
分子量:
169.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99% (TLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-132 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)