About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3C6H4COCl
CAS号:
分子量:
196.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5351 (lit.)
沸点
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
acyl chloride
SMILES字符串
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer)[1].
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pragliola S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200, 2338-2344 (1999)