Merck
21612
Sigma-Aldrich
L-(-)-α-氨基-ε-己内酰胺 盐酸盐
≥97.0% (AT)
别名:
(S)-3-氨基-2-氮杂环庚烷酮 盐酸盐, L-赖氨酸内酰胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N2O · HCl
CAS号:
分子量:
164.63
Beilstein:
4820243
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (AT)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
应用
L--(−)-α-氨基-ε-己内酰胺盐酸盐可用于在苯甲酰胺的全合成过程中引入己内酰胺部分,苯甲酰胺是海洋海绵中天然存在的生物活性化合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Total synthesis of bengamide E
Liu W, et al.
Tetrahedron Letters, 43(8), 1373-1375 (2002)
Total synthesis of bengamide E and analogues by modification at C-2 and at terminal olefinic positions
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9514-9520 (2005)
A diversity-oriented synthetic approach to bengamides
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
Tetrahedron Letters, 46(7), 1131-1135 (2005)