Merck
205915
Sigma-Aldrich
铂黑
greener alternative
black, powder, ≤20 μm, ≥99.95% trace metals basis
别名:
Platinum gray, Pt, Pt Black
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.95% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
~25 m2/g
粒徑
≤20 μm
環保替代類別
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
铂黑可用于催化质子交换膜(PEM)燃料电池中的电化学反。这些燃料电池作为清洁和节能电源,是一种有前景的候选电池。
铂黑(黑色,粉末,≤20 μm)可电镀在植入式微电极阵列(MEA)表面,以改善设备的阻抗。它还可用作微电极,以形成用于葡萄糖感测应用的微流体电化学传感器。它可以用作生产氢的光电阴极。
其他說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Composition and performance modelling of catalyst layer in a proton exchange membrane fuel cell
Marr C
Journal of Power Sources, 77(1), 17-27 (1999)
Optimum Nafion content in PEM fuel cell electrodes
Sasikumar G
Electrochimica Acta, 50.2-3, 601-605 (2004)
Revealing the semiconductor-catalyst interface in buried platinum black silicon photocathodes
Aguiar JA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8123-8129 (2016)
A droplet-based microfluidic electrochemical sensor using platinum-black microelectrode and its application in high sensitive glucose sensing
Gu S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 55, 106-112 (2014)
Improving impedance of implantable microwire multi-electrode arrays by ultrasonic electroplating of durable platinum black
Arcot Desai S, et al.
Frontiers in Neuroengineering, 3, 5-5 (2010)