Merck
203009
Sigma-Aldrich
硫酸亚铈(III) 八水合物
99.999% trace metals basis
别名:
Cerium(3+) trisulfate octahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce2(SO4)3·8H2O
CAS号:
分子量:
712.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.999% trace metals basis
形狀:
solid
品質等級
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cerium
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2