Merck
190845
Sigma-Aldrich
聚(1-乙烯基吡咯烷酮-co-乙酸乙烯酯)
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder
别名:
PVP-VA copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
分子量
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
转变温度
Tg 64 °C
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
聚(1-乙烯基吡咯烷酮-co-乙酸乙烯酯)可用作 起始材料,制备用于染料敏化太阳能电池的准固体聚合物电解质(QSPE)。
它也可用于制备用于渗透蒸发分离乙醇和2-乙基己醇混合物的聚合物混合膜。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)