Merck
182338
Sigma-Aldrich
聚(甲基丙烯酸硬脂酸酯) 溶液
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
别名:
聚甲基丙烯酸硬脂酯, 聚(甲基丙烯酸十八烷基酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C22H42O2)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mw ~170,000 by GPC
濃度
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
重量
Unit weight does not include weight of solvent.
轉變溫度
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(甲基丙烯酸十八酯)可用于制备嵌段共聚物以形成分子刷。
其他說明
单位重量不包括溶剂重量。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and visualization of densely grafted molecular brushes with crystallizable poly (octadecyl methacrylate) block segments.
Qin S, et al.
Macromolecules, 36(3), 605-612 (2003)
Orientation of poly (octadecyl methacrylate) and poly (octadecyl acrylate) in Langmuir-Blodgett monolayers investigated by polarized infrared spectroscopy.
Mumby S J, et al.
Macromolecules, 19(4), 1054-1059 (1986)