Merck
177199
Sigma-Aldrich
甲基炔丙基醚
≥97%
别名:
3-甲氧基-1-丙炔, 甲基 2-丙炔基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH2OCH3
CAS号:
分子量:
70.09
Beilstein:
878166
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
InChI 密鑰
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
目前已研究了甲基炔丙基醚的拉曼光谱
應用
甲基炔丙基醚用于合成[Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Javier A Cabeza et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)