Merck
176753
Sigma-Aldrich
磷酸-d3 溶液
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
别名:
三氘代磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D3PO4
CAS号:
分子量:
101.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
濃度
85 wt. % in D2O
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
密度
1.736 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)