Merck
15538
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
≥99.0% (TLC)
别名:
Boc-N-甲基-L-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO4
CAS号:
分子量:
231.29
Beilstein:
2646180
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (TLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −94±3°, c = 0.5% in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)