Merck
155373
Sigma-Aldrich
双(2,2,2-三氯乙基)磷酰氯
98%
别名:
双(2,2,2-三氯乙基)氯磷酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Cl3CCH2O)2P(O)Cl
CAS号:
分子量:
379.22
Beilstein:
1820707
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
InChI 密鑰
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
双(2,2,2-三氯乙基)磷酰氯被用于制备差向异构体6-脱氧呋喃己糖基核苷5′-磷酸酯
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Novel analogs of nucleoside 3',5'-cyclic phosphates. I. 5'-Mono- and dimethyl analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphate.
R S Ranganathan et al.
The Journal of organic chemistry, 39(3), 290-302 (1974-02-08)