Merck
153621
Sigma-Aldrich
2-溴苯肼 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4NHNH2·HCl
CAS号:
分子量:
223.50
Beilstein:
3628612
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
189 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cl.NNc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI 密鑰
PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido[2,1-b]quinazoline-11-one.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)