Merck
153273
Sigma-Aldrich
2-氨基二苯甲酮-2'-羧酸
98%
别名:
2-(2-氨基苯甲酰基)苯甲酸, 2-氨基二苯酮-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
241.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
196-199 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
InChI key
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)