Merck
15264
Sigma-Aldrich
双(三甲基硅基甲基)硫醚
≥98.0%
别名:
硫代二(亚甲基)二(三甲基硅烷)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H22SSi2
CAS号:
分子量:
206.50
Beilstein:
1740046
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
折射率
n20/D 1.455
沸点
88 °C/21 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
thioether
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
其他说明
氟离子催化反应中的(甲硫)甲基阴离子合成等价物
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)