Merck
151572
Sigma-Aldrich
4-硝基苯乙腈
98%
别名:
4-硝基苄氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
162.15
Beilstein:
388442
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-硝基苯基乙腈已被用于制备紫花芪
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)