Merck
259322
Sigma-Aldrich
氯乙酰异氰酸酯
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CONCO
CAS号:
分子量:
119.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
50-55 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
isocyanate
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClCC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H2ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h1H2
InChI 密鑰
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
應用
氯乙酰异氰酸酯用于合成以下物质:
  • 烟曲霉素类似物
  • 2-氯-N-(4-氧代环戊-2-烯基)-乙酰胺
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 4-azacyclopent-2-enones and 5, 5-dialkyl-4-azacyclopent-2-enones.
Dauvergne J, et al.
Tetrahedron, 60(11), 2559-2567 (2004)
Ralph Mazitschek et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2150-2154 (2005-05-27)
A promising approach among the numerous efforts to cure cancer is the interruption of the tumour-induced formation of new blood vessels (angiogenesis). By suppressing angiogenesis with drugs, the tumour can neither grow to a life threatening size, nor metastasize. The