Acides aminés
Les acides aminés sont un groupe de molécules organiques, chacune constituée d'un groupement amine (-NH2) basique, d'un groupement acide carboxylique (-COOH) et d'un groupement organique R (ou chaîne latérale) propre à chaque acide aminé. Les acides aminés sont les constituants des protéines et servent également d'intermédiaires dans le métabolisme. Leurs groupements amine et carboxyle réagissent pour former une liaison amide covalente appelée "liaison peptidique". Cette caractéristique des acides aminés leur permet de polymériser pour former des protéines et des peptides (ces derniers ont généralement une chaîne d'acides aminés plus courte). Les acides aminés peuvent être classés en trois catégories : les acides aminés essentiels, les acides aminés non essentiels et les acides aminés semi-essentiels. Les acides aminés sont couramment utilisés comme suppléments pour milieux de culture cellulaire ainsi que dans la recherche sur le métabolisme. Découvrez comment nos acides aminés, déclinés en différentes puretés et qualités, peuvent avoir une influence sur vos travaux de recherche.
Products
Ressources produits apparentées
- Table de référence des acides aminés
Cette table de référence reprend les vingt acides aminés présents chez les eucaryotes, classés par type de chaîne latérale et par charge. Nous proposons une gamme complète d'acides aminés, dont l'alanine, l'isoleucine, la leucine, la valine, la phénylalanine, le tryptophane, la tyrosine, l'asparagine, la cystéine, la glutamine, la méthionine, la sérine, la thréonine, l'acide aspartique, l'acide glutamique, l'arginine, l'histidine, la lysine, la glycine et la proline. Découvrez-la dès maintenant !
- Unnatural Amino Acids for Peptide Synthesis
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
- Amino Acid Codon Wheel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
- L-Glutamine in Cell Culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Acides aminés en culture cellulaire
Parce qu'ils sont les constituants de base des protéines, les acides aminés font partie des ingrédients clés des suppléments pour milieux de culture cellulaire. Les acides aminés non essentiels sont ceux qui sont généralement synthétisés par l'organisme ; ils peuvent cependant être ajoutés aux milieux de culture (seuls ou sous forme de cocktail), en tant que supplément, pour stimuler la croissance cellulaire et favoriser la longévité.
Poly(acides aminés)
Nos poly(acides aminés) reproduisent les propriétés des protéines, ce qui en fait la solution idéale pour la délivrance de médicaments ou la délivrance d'acides nucléiques in vitro et in vivo. Nous fournissons des poly(acides aminés) pour la recherche et la production (conforme aux bonnes pratiques de fabrication). Leurs intérêts sont multiples : solubilité améliorée, stabilité de fixation du médicament, encapsulation du médicament, vectorisation du médicament, contournement des facteurs de multirésistance aux médicaments, faible stimulation du système immunitaire, toxicité réduite et biodégradabilité. Nous fabriquons des poly(acides aminés) sur mesure pour certaines gammes de poids moléculaire ou d'indices de polydispersité (polymolécularité). Nous pouvons également conjuguer des poly(acides aminés) avec des substances actives pour vos applications d'administration de médicaments.
Acides aminés non naturels
Les acides aminés non naturels sont des acides aminés non protéinogènes qui existent à l'état naturel ou qui sont issus d'une synthèse chimique. Qu'ils soient utilisés comme synthons, contraintes conformationnelles, squelettes moléculaires ou substances actives, nos acides aminés non naturels offrent un éventail quasi infini d'éléments structuraux pour la mise au point de nouveaux composés peptidiques et non peptidiques prometteurs (têtes de série ou "leads"). Parce que la diversité de leurs structures et leur polyvalence fonctionnelle sont pratiquent illimitées, ils sont très utilisés en tant que squelettes moléculaires ou synthons chiraux pour la création de banques combinatoires. Employés comme sondes moléculaires, ils peuvent aider à mieux comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques. Des analogues optimisés et affinés d'inhibiteurs, d'effecteurs ou de substrats peptidiques constituent aussi d'excellents outils analytiques et d'excellentes sondes moléculaires pour l'étude de la régulation génique et des voies de signalisation.