1478811
USP
Orlistat Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
orlistat
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H](C1=O)CCCCCC)C[C@H](O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
RSOUWOFYULUWNE-HKBOAZHASA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable