1457312
USP
Naproxen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Methoxy-2-naphthoic acid, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naproxen
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
201-206 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Naproxen Sodium Tablets
- Naproxen Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable