Principaux documents
07499
Supelco
2-Methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen Impurity M, Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C10H7OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro Beilstein :
1859408
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Point d'ébullition
274 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble (completely)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Clé InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable