1162239
USP
Dabigatran Etexilate Mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard (United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard)
Synonyme(s) :
(Ethyl 3-{[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamimidoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1Hbenzimidazol-5-yl)carbonyl](pyridin-2-yl)amino}propanoate monomethanesulfonate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.[n]1(c2c(nc1CNc4ccc(cc4)\C(=N\C(=O)OCCCCCC)\N)cc(cc2)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c3ncccc3)C
InChI
1S/C34H41N7O5.CH4O3S/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29;1-5(2,3)4/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
XETBXHPXHHOLOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable