1138926
USP
Clofazimine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(4-Chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-N-phenyl-3,5-dihydrophenazin-2-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clofazimine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Clofazimine
- Clofazimine Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable