1154605
USP
Cyclohexylmethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benzyl alcohol
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup