1004001
USP
Acetanilide Melting Point Standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.65 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Famille d'API
acetanilide
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Fabricant/nom de marque
USP
pb
304 °C (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
321.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
161 °C - closed cup