Key Documents
8.22344
Sigma-Aldrich
Acetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-150-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.002 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
304 °C/1013 hPa
Pf
115 °C
Température de transition
flash point 173 °C (DIN 51758)
Solubilité
5 g/L
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
370 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to beige to brownish
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
321.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
161 °C - closed cup