Principaux documents
PHL85742
Glucoalyssin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Glucoallysin potassium salt, Glucoalyssinin potassium salt, Potassium 5-methylsulfinylpentylglucosinolate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24KNO10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.62
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H25NO10S3/c1-26(19)6-4-2-3-5-9(14-24-27(20,21)22)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)23-13/h8,10-13,15-18H,2-7H2,1H3,(H,20,21,22)/b14-9-/t8-,10-,11+,12-,13+,26?/m1/s1
Clé InChI
HUCGRJSHMZWRQQ-PWGYDFSISA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable