Principaux documents
PHL84219
3,3′,4′,5,6,7,8-Heptamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5,6,7,8-pentamethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Methoxynobiletin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C22H24O9/c1-24-12-9-8-11(10-13(12)25-2)16-19(27-4)15(23)14-17(26-3)20(28-5)22(30-7)21(29-6)18(14)31-16/h8-10H,1-7H3
Clé InChI
SSXJHQZOHUYEGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable