PHL84142
Cimicifugic acid B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O([C@@H]([C@](O)(Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)O
InChI
1S/C21H20O11/c1-31-16-6-3-11(8-15(16)24)4-7-17(25)32-18(19(26)27)21(30,20(28)29)10-12-2-5-13(22)14(23)9-12/h2-9,18,22-24,30H,10H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b7-4+/t18-,21-/m1/s1
Clé InChI
YVHLLZXSGPDXOA-ZHBFVYIWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable