Principaux documents
PHL83573
Neoquassin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Nigakihemiacetal B, Simalikahemiacetal A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.47
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]2[C@@]3([C@@H]([C@@]4([C@H]([C@@H](C=C(C4=O)OC)C)C2)C)C(=O)C(=C([C@@H]3CC1O)C)OC)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15-16,19,23H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,16?,19+,21-,22+/m1/s1
Clé InChI
BDQNCUODBJZKIY-NUPPOKJBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable