Principaux documents
PHL89720
Jujuboside B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Jujubopside B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H84O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1045.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(CO5)C[C@@]65[C@]4([H])[C@@](C)(O)C[C@H](C=C(C)C)O6)([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]7([H])OC[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO9)[C@H]7O[C@@]%10([H])
InChI
1S/C52H84O21/c1-22(2)15-24-16-50(8,63)42-25-9-10-30-48(6)13-12-31(47(4,5)29(48)11-14-49(30,7)51(25)20-52(42,73-24)66-21-51)69-45-41(72-44-38(62)35(59)32(56)23(3)67-44)39(27(55)19-65-45)70-46-40(36(60)34(58)28(17-53)68-46)71-43-37(61)33(57)26(54)18-64-43/h15,23-46,53-63H,9-14,16-21H2,1-8H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43-,44-,45-,46-,48-,49+,50-,51-,52-/m0/s1
Clé InChI
OAVAUZCEOWCYCC-QEOGCQCLSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable