Principaux documents
PHL80363
Bacopaside I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Pseudojujubogenin 3-O-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-[6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-α-L-arabinopyranoside]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H74O20S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
979.13
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C46H74O20S/c1-21(2)14-22-16-59-46-19-45(20-60-46)23(37(46)44(22,7)54)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)64-40-36(66-38-33(52)30(49)25(15-47)62-38)35(24(48)17-58-40)65-39-34(53)32(51)31(50)26(63-39)18-61-67(55,56)57/h14,22-40,47-54H,8-13,15-20H2,1-7H3,(H,55,56,57)/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,42+,43-,44+,45+,46?/m1/s1
Clé InChI
SKFWOYHZBNAJGA-VLNRPALJSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable