Principaux documents
PHL83874
Methylophiopogonone A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable