Principaux documents
PHL80021
Acide benzoique
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro Beilstein :
636131
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup