CRM18029
Pinoxaden Metabolite SYN505164
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
8-[2,6-Diethyl-4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7-9-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC1=C(C2C(N(CCOCC3)N3C2=O)=O)C(CC)=CC(CO)=C1
InChI
1S/C18H24N2O4/c1-3-13-9-12(11-21)10-14(4-2)15(13)16-17(22)19-5-7-24-8-6-20(19)18(16)23/h9-10,16,21H,3-8,11H2,1-2H3
Clé InChI
VRDNISIPMVBPNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable