Principaux documents
95091
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN552804
Synonyme(s) :
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H34N2O9
Poids moléculaire :
494.53
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Gamme de produits
PESTANAL®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Environmental
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable